Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 413.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 590.00 CHF 501.50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27N2OCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Storage condition:
protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?