Dokumente
MAB3118
Sigma-Aldrich
Anti-DYKDDDDK(FLAG®-Epitop-Tag)-Antikörper, Klon 2EL-1B11
ascites fluid, clone 2EL-1B11, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-FLAG Antibody, FLAG Tag Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2EL-1B11, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, E. coli
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Epitop-Tags sind eine Möglichkeit zur Lokalisierung von Genprodukten in einer Vielzahl von Zelltypen, zur Untersuchung der Topologie von Proteinen und Proteinkomplexen, zur Identifizierung von assoziierten Proteinen sowie zur Charakterisierung von neu identifizierten, in geringer Menge vorkommenden oder schwach immunogenen Proteinen, wenn keine proteinspezifischen Antikörper verfügbar sind. Das Tagging mit xxxDDDDK kann am N-Terminus, am N-Terminus mit vorausgehendem Methionin-Rest, am C-Terminus oder an internen Positionen des Zielproteins vorgenommen werden. Die geringe Größe des Epitop-Tags und seine hohe Hydrophilie senken oft die Wahrscheinlichkeit von Störungen der Proteinexpression, proteolytischen Reifung, Antigenität und Funktion. Die Enterokinase-Spaltungsstelle ermöglicht es, das Tag vollständig von den aufgereinigten Fusionsproteinen zu entfernen.
FLAG® ist eine eingetragene Marke von Sigma-Aldrich Biotechnology LP und Sigma-Aldrich Co.
Spezifität
DYKDDDDK-Sequenz mit Proteinen. Reagiert sowohl mit N-terminalen als auch mit C-terminalen Fusionsproteinen.
Immunogen
Epitop: Epitop-Tag
Synthetisches Peptid M-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys(C), gekoppelt an Ovalbumin
Anwendung
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Immunfluoreszenz:
Eine 1:1000–1:5000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in der IF verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine 1:1000–1:5000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in der IP mit rekombinanten Proteinen verwendet.
ELISA:
Eine 1:1000–1:5000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in einem Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay mit rekombinanten Proteinen verwendet.
Hinweis: Erfordert kein Ca++ für die Bindung.
Immunblotting:
bei rekombinanten Proteinen
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Weisen Sie DYKDDDDK (FLAG-Epitop-Tag) mit diesem Anti-DYKDDDDK-Antikörper (Klon 2EL-1B11) nach, der für die Verwendung in ELISA, IC, IF, IP und WB validiert wurde.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an einem Flag-mTor-Protein-Blot beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:500-Verdünnung dieser Charge wurde Flag-mTor im Flag-mTOR-Blot nachgewiesen.
Verlinkung
Ersetzt: AB3250
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit mit monoklonalem Maus-IgG1 ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20° C in unverdünnten Aliquoten 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit FLAG-Tag-Fusionsvektor transfizierte Zellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beate Roese-Koerner et al.
Stem cell reports, 7(2), 207-219 (2016-07-19)
Tight regulation of the balance between self-renewal and differentiation of neural stem cells is crucial to assure proper neural development. In this context, Notch signaling is a well-known promoter of stemness. In contrast, the bifunctional brain-enriched microRNA miR-9/9(∗) has been
Keliang Wang et al.
Nature communications, 11(1), 2689-2689 (2020-06-03)
The antiandrogen enzalutamide (Enz) has improved survival in castration resistant prostate cancer (CRPC) patients. However, most patients eventually develop Enz resistance that may involve inducing the androgen receptor (AR) splicing variant 7 (ARv7). Here we report that high expression of monoamine
Maite Emaldi et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Targeted therapy in combination with immune checkpoint inhibitors has been recently implemented in advanced or metastatic renal cancer treatment. However, many treated patients either do not respond or develop resistance to therapy, making alternative immune checkpoint-based immunotherapies of potential clinical
Bruce Y Ma et al.
Blood, 106(6), 2002-2010 (2005-06-09)
OX40 and 4-1BB are members of the tumor necrosis factor (TNF) family of costimulatory receptors whose signaling is important for differential immune responses mediated by CD4+ or CD8+ T cells. Although activated T cells may acquire OX40/4-1BB double-positive phenotype and
Qi-Yue Chen et al.
Theranostics, 12(4), 1904-1920 (2022-02-25)
Background: Efforts to prevent recurrence in gastric cancer (GC) patients are limited by current incomplete understanding of the pathological mechanisms. The present study aimed to identify novel tumour metastasis-associated genes and investigate potential value of these genes in clinical diagnosis