Merck
A8011
Sigma-Aldrich
Entschäumer C-Emulsion
aqueous-silicone emulsion
Synonym(e):
Antischaummittel-Emulsion
Größe auswählen
250 ML
CHF 209.00
500 ML
CHF 377.00
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 209.00
500 ML
CHF 377.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.25
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Form
emulsion
Enthält
emulsifier
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
microbiological culture: suitable
mp (Schmelzpunkt)
0  °C (32 °F)
Allgemeine Beschreibung
Entschäumer C-Emulsion ist eine wässrige Emulsion, die 30 % aktives Silikon enthält. Diese Entschäumer-Emulsion auf Silikonbasis[1] besteht aus nichtionischen Emulgatoren, die sich von denen in Entschäumer-Emulsionen B und Y-30 unterscheiden. Entschäumer C-Emulsion kann mit 3–10 Teilen kaltem Wasser vorverdünnt werden, um die Dispersion zu unterstützen. Vorverdünnte Suspensionen sollten umgehend verwendet werden. Entschäumer C-Emulsion ist in der Regel zu 1–10 ppm wirksam. Die Flusseigenschaften von Entschäumer C-Emulsion sorgen dafür, dass sie nach Bedarf in eine Fermenter-Anlage mit ausreichender Bewegung zum Dispergieren des Entschäumers gepumpt werden kann. Entschäumer C-Emulsion kann zum Regulieren des Schäumens im Gasraum von Säugetierzellkultur-Bioreaktoren in einer Konzentration von bis zu 30 ppm eingesetzt werden.[1]
Anwendung
Entschäumer C-Emulsion wurde wie folgt verwendet:
  • als Zusatz in RO-H2O und als chemisch definiertes Kulturmedium zum Bestimmen des volumenbezogenen Stoffübergangskoeffizienten (kLa) von Säugetierzellkulturen[2]
  • als Komponente von Nährmedium[2]
  • als dampfsterilisierter Entschäumer in einem Biocontroller für pH-stat-Fed-Batch-Kulturen[3]
  • als Zusatz in Fed-Batch-Medium zum Nachahmen der typischen Bedingungen einer Kultur auf großem Maßstab[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Minimiert Kompatibilitätsprobleme mit biologischen Systemen
  • Hochwirksamer Entschäumer bei niedrigen Konzentrationen
  • Hochwirksamer und vielseitiger Silikon-Entschäumer
Sonstige Hinweise
30%ige wässrige Emulsion eines Polydimethylsiloxan-Konzentrats.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gang Fu et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 67(5), 812-818 (2019-10-08)
d-Psicose 3-epimerase is an enzyme that catalyzes the synthesis of d-psicose from d-fructose. We cloned the d-psicose 3-epimerase from Ruminococcus sp. (RDPE) and expressed it in Bacillus subtilis A311. By a two-step pH regulation of segmented fermentation, we significantly improved
Bernhard Sissolak et al.
Biotechnology journal, 14(7), e1800714-e1800714 (2019-04-16)
Frequently measured mammalian cell culture process indicators include viability and total cell concentration (TCC). Cell lysis, an additional important process characteristic that substantially contributes to the overall product purity profiles, is often not addressed in detail. In the present study
Characterizing the Effects of Antifoam C Emulsion on Oxygen Mass Transfer within the BIOne Drilled-Hole Sparger and Microsparger Single-Use Bioreactor Systems
McAndrew J and Kauffman G
American Pharmacy null
Mervyn W O Liew et al.
Journal of biotechnology, 150(2), 224-231 (2010-08-28)
This study demonstrates the feasibility of large-scale production of murine polyomavirus VP1 protein in recombinant Escherichia coli as pentamers which are able to subsequently self-assemble in vitro into virus-like particles (VLPs). High-cell-density pH-stat fed-batch cultivation was employed to produce glutathione-S-transferase
Magdalena Pappenreiter et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 195-195 (2019-09-10)
In aerobic cell cultivation processes, dissolved oxygen is a key process parameter, and an optimal oxygen supply has to be ensured for proper process performance. To achieve optimal growth and/or product formation, the rate of oxygen transfer has to be
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the particle size range of the silicone emulsion particles in this anti-foam. Thank you!
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined. However, silicon-based antifoam formulations have a general particle size range of 10um - 40um.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Will there be a problem if I add 100ppm of antifoam when cultivating bacteria?
    1 answer
    1. This product is typically effective at 1-10 ppm. Therefore, there is no guarantee how 100 ppm will perform for bacteria cultivation.
      Helpful?
  5. Can the antifoam be autoclaved pure? When diluted (e.g. to 0.5% or 0.1%)?
    1 answer
    1. Yes, this product may be autoclaved. Autoclaving the pure product may result in phase separation and might require remixing the emulsion.