Merck
59920C
SAFC
EX-CELL® Entschäumer
gamma irradiated
Arzneimittelherstellung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
Eignung
suitable for manufacturing use
Versandbedingung
ambient
Anwendung
EX-CELL® ANTIFOAM ist eine nichtionische Emulsion (Simeticon) pharmazeutischer (USP) Qualität und ist zur Verwendung in der pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Biologika-Industrie vorgesehen, um Schaumbildung beim Einsatz von Nährmedien in Bioreaktoren zu kontrollieren.[1][2][3]
Durch Optimierung der Formulierung, Anwendung eines quantitativen Assays und einem Verständnis der unspezifischen Bindung von Simeticon ist SAFC in der Lage, die tatsächliche Simeticon-Konzentration des gammasterilisierten Endprodukts anzugeben. Infolge dieser Entwicklung bietet SAFC eine optimierte Formulierung an, die ein einheitliches Produkt gewährleistet.
Dieses Produkt enthält keine Tierbestandteile und wird mit einer 30%igen Simeticon-Emulsion von DOW CORNING Q7-2587 formuliert
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-density mammalian cell cultures in stirred-tank bioreactor without external pH control.
Xu S and Chen H
Journal of Biotechnology, 231, 149-149 (2016)
A practical approach in bioreactor scale-up and process transfer using a combination of constant P/V and vvm as the criterion.
Xu S et al.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2017)
Bioreactor productivity and media cost comparison for different intensified cell culture processes.
Xu S et al.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2016)
David N Powers et al.
Biotechnology progress, 35(6), e2894-e2894 (2019-08-20)
Real-time monitoring of cell cultures in bioreactors can enable expedited responses necessary to correct potential batch failure perturbations which may normally go undiscovered until the completion of the batch and result in failure. Currently, analytical technologies are dedicated to real-time