Merck
M8407
Sigma-Aldrich
L-Amethopterin Hydrat
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
4-Amino-10-methylfolsäure Hydrat, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutaminsäure Hydrat, Antifolan Hydrat, MTX Hydrat, Methotrexat Hydrat, Methylaminopterin Hydrat
Größe auswählen
100 MG
CHF 490.00
500 MG
CHF 1’830.00
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 490.00
500 MG
CHF 1’830.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Amethopterin Hydrat, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
H2O: insoluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
parasites
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChIKey
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Angaben zum Gen
human ... DHFR(1719)
Anwendung
Anwendungsbereiche für Methotrexathydrat:
  • als Dihydrofolat (DHFR)-Inhibitor in Sphärenbildungs-Assay-Kulturen[1]
  • als Komponente von Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) für die Auswahl von transfizierten Zellen[2][3]
  • in Assays zur Messung der Viabilität und Co-Kultivierung [4]
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen.
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen. Auch bei der Behandlung von pyrimethaminresistenten Plasmodium vivax-Malariaparasiten wirksam.
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen. Besitzt auch immunsuppressive Wirkungen, z. B. bei rheumatoider Arthritis.
Biochem./physiol. Wirkung
Methotrexat ist ein Folsäure-Antagonist.[5]
Methotrexat wird zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase verwendet und für die DHFR-Überexpression ausgewählt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis
Strober BE and Menon K
Journal of the American Academy of Dermatology, 53(4), 652-659 (2005)
Localizations of Na+-d-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart
Vrhovac I, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 467(9), 1881-1898 (2015)
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Ruefli-Brasse A, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2(4), 523-523 (2011)
Cross talk between one-carbon metabolism, Eph signaling, and histone methylation promotes neural stem cell differentiation
Fawal MA, et al.
Testing, 23(10), 2864-2873 (2018)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Does the powder form of this product M8407 (methotrexate hydrate) need to be stored in a desiccator?
    1 answer
    1. This product is the hydrate form of methotrexate. The maximum allowable water content is 12% and is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Dessicated storage is not necessary but is up to the end user's preference to do so. Any resulting moisture loss should be considered when preparing stock solutions. Please see the link below to review the product datasheet for A6770. This product is not tested for cell culture use, but the information contained in the document would apply to M8407.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/249/853/a6770pis.pdf
      Helpful?
  2. Regarding to the answer for making a solution of Methotrexate hydrate, can we use Sodium Bicarbonate to dissolve Methotrexate hydrate for cell culture?
    1 answer
    1. This product is not directly soluble in water and is tested for solubility in 1M Ammonium hydroxide at 50 mg/mL. This material is also soluble in 1M Sodium hydroxide. Alternatively, anhydrous DMSO may also be used to dissolve this material at 90 mg/ml. An identical Methotrexate hydrate product, A6770, has a datasheet posted to the website. This datasheet included additional information regarding general use and solution stability. Please see the link below to review this document:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/249/853/a6770pis.pdf
      Helpful?
  3. How do I make a solution of Methotrexate hydrate, Product M8407?
    1 answer
    1. Methoxtrexate is soluble in 1M NaOH or NH4OH (10 mg/ml). For use in cell culture, sodium carbonate buffer (pH 9.0-9.5) can be used to dissolve methotrexate.
      Helpful?
  4. How do I sterilize a solution of Methotrexate hydrate, Product M8407?
    1 answer
    1. A solution of methotrexate can be sterile filtered using a 0.22 mm filter
      Helpful?
  5. How often does Methotrexate hydrate, Product M8407, need to be added to the media during selection?
    1 answer
    1. Fresh methotrexate should be added each time the culture media is changed.  Regardless of cell growth, most media will need to be changed at least once a week.
      Helpful?
  6. How do I store a stock solution of Methotrexate hydrate, Product M8407?
    1 answer
    1. A sterile solution of methotrexate can be stored at 2-8 °C for approximately 30 days.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.