Merck
85390
Sigma-Aldrich
Silikon-Entschäumer
30% in H2O, emulsion
Synonym(e):
Silicone-based Antifoaming Agent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Form
emulsion
Konzentration
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
Viskosität
20-110 mPa.s(20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
-1 °C
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
Dichte
0.999 g/cm3
Anwendung(en)
cleaning products
Allgemeine Beschreibung
Silikon-Entschäumer ist eine Emulsion mit geringer Viskosität, die 20 % aktive Inhaltsstoffe und 33 % Feststoffe enthält. Aufgrund seiner Resistenz gegen Säuren und Basen ist er besonders für pH-Wert-kritische Anwendungen geeignet.
Anwendung
Silikon-Entschäumer kann zur Bekämpfung von Schaum in Hilfsmitteln für Textilien und auch von Schaum, der bei tensidhaltigen Formulierungen in Agrochemikalien, Reinigungsmitteln und der petrochemischen Industrie entsteht, eingesetzt werden. Er ist außerdem ein effizienter Entschäumer zur Behandlung von Abwasser.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3