Fortfahren mit
A4980
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Synonym(e):
o-Aminobenzoic acid-FRK(Dnp)P-OH, o-aminobenzoic acid-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH trifluoroacetate salt, Abz-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 281.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H49N11O10 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
831.87 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
CHF 281.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate (TFA) is a substrate for the Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Abz-FRK(Dnp)P-OH TFA has been used to study both the reduction of mortality of patients with sepsis and paracetamol-induced hypothermia.
Biochem/physiol Actions
Substrate for ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Internally quenched fluorogenic substrate for Real Time Fluorescent Assay.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5855A5730SML2948
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
film
form
film
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
yellow
color
-
color
white to dark beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)