Fortfahren mit
C4042
Captopril
≥98% (HPLC), powder, angiotensin converting enzyme inhibitor
Synonym(e):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-prolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 429.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 729.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
263-607-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
477887
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 429.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Captopril, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
104-108 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Gene Information
Application
Captopril wird verwendet:
  • zur Untersuchung der Auswirkungen des Zeitpunkts der Captopril-Behandlung hinsichtlich der Wirksamkeit bei einer transversalen aortalen Konstriktion (Transverse Aortic Constriction, TAC) bei Mäusen
  • als Angiotensin Converting Enzyme-Hemmer und bei oraler Verabreichung an nicht narkotisierte Wistar Kyoto Ratten zur Untersuchung der Wirkungen der Angiogenesehemmung und Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln[1]
  • als Positivkontrolle bei spektrophotometrischen Assays zur Untersuchung der inhibitorischen Aktivität des Angiotensin-konvertierenden Enzyms
Biochem/physiol Actions
Captopril führt nachweislich zu einer Reduzierung der kardiovaskulären Komplikationen nach einem Herzinfarkt. Es ist ein wirksames Arzneimittel zur Behandlung von diabetischer Nephropathie und Nierenerkrankungen. Captopril wirkt durch Reduzierung von Entzündungen, Fibrosen und Verkalkungen im Herzen.
Angiotensin Converting Enzyme-Hemmer. Hemmt die Bildung von Angiotensin II, einem bioaktiven Peptid, das die Angionese stimuliert und die Mikrogefäßdichte erhöht.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Bristol-Myers Squibb entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Neuropeptidases im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1307C0430000C8856
Captopril European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0430000
Captopril
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
97.5-102.0% dry basis
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Captopril
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)