Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 281.00 CHF 238.85 |
Über diesen Artikel
CHF 238.85
ListenpreisCHF 281.00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥91% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C31H38N8O13.C2HF3O2/c32-19-7-2-1-6-18(19)27(43)36-23(16-40)29(45)35-22(15-26(41)42)28(44)34-21(30(46)37-13-5-9-24(37)31(47)48)8-3-4-12-33-20-11-10-17(38(49)50)14-25(20)39(51)52;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,6-7,10-11,14,21-24,33,40H,3-5,8-9,12-13,15-16,32H2,(H,34,44)(H,35,45)(H,36,43)(H,41,42)(H,47,48);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI key
IFSUGURCQHMSJS-JPIABUGISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form film | form film | form film or powder |
| assay ≥91% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: freely soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?