Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 60.10 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 218.00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
mol wt
~_1.1 kDa
solubility
water: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N7CCC[C@H]7C(O)=O
InChI
1S/C53H76N14O12/c1-3-29(2)43(51(77)66-25-9-16-39(66)50(76)67-26-10-17-40(67)52(78)79)63-45(71)34(18-20-41(54)68)60-46(72)37-14-7-23-64(37)48(74)35(13-6-22-57-53(55)56)61-47(73)38-15-8-24-65(38)49(75)36(62-44(70)33-19-21-42(69)59-33)27-30-28-58-32-12-5-4-11-31(30)32/h4-5,11-12,28-29,33-40,43,58H,3,6-10,13-27H2,1-2H3,(H2,54,68)(H,59,69)(H,60,72)(H,61,73)(H,62,70)(H,63,71)(H,78,79)(H4,55,56,57)/t29-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,43-/m0/s1
InChI key
UUUHXMGGBIUAPW-CSCXCSGISA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥97% (TLC), powder | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥98% (TLC) |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| mol wt ~_1.1 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility water: soluble 1 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: ~1 mg/mL | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?