SAE0075
Angiotensin Converting Enzyme, ACE, human
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Peptidyl-Dipeptidase A
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10 U/mg
Mol-Gew.
calculated mol wt 138 kDa (The protein migrates as a 180 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable