Merck
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleriansäure
mixture of diastereomers, analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-methylpentansäure
Größe auswählen
50 MG
CHF 167.00
CHF 167.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 167.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NB.21
CHF 167.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)