This product may be diluted further using ultrapure water. Please see the link below to review the enzymatic assay method for this product:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
Wichtige Dokumente
A4862
α-Amylase from Bacillus sp.
liquid
Synonym(e):
1,4-α-D-glucan glucanohydrolase, 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase, Termamyl® 300L, alpha-amylase, endoglucanase
Größe auswählen
CHF 121.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 121.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Bacillus sp.
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
-
Can I dilute the alpha amylase (A4862) in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?