Fortfahren mit
D0443
Dextranase aus Chaetomium erraticum
Synonym(e):
1,6-α-D-Glucan-6-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 229.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-803-9
MDL number:
EG-Nummer:
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Ein Produkt der Novozyme Corp.
Dextranase wird von zahlreichen Mikroorganismen, darunter Bakterien, filamentösen Pilzen und Hefe, erzeugt.
Application
Aus Chaetomium erraticum gewonnene Dextranase wird wie folgt verwendet:
  • in einer Mikroträger-Verdünnung zur Erzeugung von mehrzelligen 3D-Sphäroiden für die Wirkstoffentdeckung
  • im In-vitro-Verdau von extrazellulären Polysacchariden (EPS) aus den bakteriellen Isolaten
  • in einer Studie zur Untersuchung der Immobilisierung der Dextranase
  • zur Untersuchung der Optimierung von Prozessbedingungen für die enzymatische Modifizierung von Alternan
Biochem/physiol Actions
Dextranase ist eine Endodextranase, die α-(1,6)-glycosidische Bindungen in Dextran hydrolysiert. Sie findet zahlreiche Anwendungen im industriellen und klinischen Bereich, z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, bei der Zuckermodifizierung und der Herstellung von Medikamenten. Dextranase wird breitflächig zur Erzeugung von alternierten Zuckerrüben und von Isomalto-Oligosacchariden (IMO), einem präbiotischen funktionellen Lebensmittel, verwendet. Das aus der Dextranase gewonnene Dextran mit geringem Molekulargewicht fungiert als synthetischer Blutvolumen-Expander. Dextranasen können zum Nachweis von Tumorzellen an Antikörper gekoppelt werden. Sie verhindern das Auftreten von dentaler Plaque, indem sie mikrobielle Dextranablagerungen an Zähnen depolymerisieren. Daher kommt es in Zahnpflegeprodukten zur Anwendung.
Preparation Note
Eine Dextranase von Pilzen, produziert mittels Submersfermentation von Chaetomium erraticum.
Analysis Note
Stabil im pH-Bereich von 3–7 und bei Temperaturen bis ca. 70 °C. Für die meisten Anwendungen sind die bevorzugten Bedingungen ein pH-Bereich von 5–6 und eine Temperatur von 50–60 °C.
Other Notes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D466822178A4862
description
-
description
lyophilized powder, 100-250 units/mg protein
description
powder, off-white, ~0.8 U/mg
description
liquid
form
solution
form
lyophilized powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. in the final solution is there glucose ?
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence of glucose, however glucose is not added to this preparation. The formulation contains glycerol, trisodium citrate dihydrate, and water.