Fortfahren mit
A6380
α-Amylase aus Bacillus sp.
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
α-Amylase, Glycogenase, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.30
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 131.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 344.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 383.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 653.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1,500 units/mg protein (biuret)
Assay:
≥30%
Biological source:
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
CHF 64.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
Quality Segment
type
Type II-A
assay
≥30%
form
lyophilized powder
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
mol wt
50-55 kDa by SDS-PAGE
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
solubility
H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
General description
αα-Amylase, ein extrazelluläres Enzym, kommt in vielen Tieren und Pflanzen vor, ebenso wie in Mikroorganismen wie verschiedenen Bacillus-Spezies.
α-Amylase (1,4-α-D-Glucan-Glucohydrolase) ist eine Endo-Glucanase, die zur Glykosid-Hydrolase-Familie 13 (GH13) gehört.
Application
αα-Amylase aus Bacillus sp. wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Speichelflüssigkeit zum Durchführen von künstlichem Kauen; in einem luminalen gastrointestinalen Verdauungsexperiment
  • als Standard in SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgel-Elektrophorese) zum Bestimmen der Konzentration von α-Amylase
  • zum Entfernen von Stärke aus alkoholunlöslichen Rückständen (AIR) für die Analyse von nichtcellulosischen neutralen Monosacchariden
Biochem/physiol Actions
αα-Amylase baut Stärke zu Oligosacchariden wie Maltose, Glucose und Alpha-Grenzdextrin ab. Sie hydrolysiert die α-(1→4)-Glucosidbindungen in Polysacchariden mit drei oder mehr α-(1→4)-gebundenen D-Glucose-Einheiten ohne die α-(1→6)-Bindung zu hydrolysieren. Sie ist an der Glucoseproduktion beteiligt und essenziell für die Energiegewinnung. αα-Amylasen sind als industrielle Enzyme für die Lebensmittel-, Detergens-, Textil-, Fermentations- und Pharmaindustrie bekannt.
Features and Benefits
  • Die α-Amylase von Bacillus licheniformis NCIB 6346 erhält nach 60 Minuten bei einem pH-Wert von 6,2 und 85 °C über 98 % ihrer Aktivität aufrecht.
  • Andere α-Amylasen erhalten 100 % ihrer Aktivität aufrecht, nachdem sie 1 Stunde lang bei 91 °C gelagert wurden.
Erhält > 98 % der Aktivität nach 60 Minuten bei einem pH-Wert von 6,2 und 85 °C.
Preparation Note
4x kristallisiert
Sie löst sich in Wasser auf und bildet eine klare, farblose Lösung mit einer Konzentration von 0,1 ml/ml.
Other Notes
Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für Arzneimittelanwendungen, häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke vorgesehen.& Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 6,9 und einer Temperatur von 20 °C in 3 Minuten 1,0 mg Maltose aus Stärke frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A68141006910070
description
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
description
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
description
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
description
powder, yellow-brown, ~50 U/mg
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥30%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
biological source
Bacillus sp.
biological source
Bacillus sp.
biological source
-
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥400 units/mg protein (Lowry)
specific activity
~380 U/mg
specific activity
~50 U/mg
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Bacillus sp.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Product: A6380-Amilase from bacillus sp. Hi, could you please provide the amino acid sequence of the protein?
    1 answer
    1. This material has not been sequenced internally. However, the Uniprot profile for a-Amylase from Bacillus amyloliquefaciens is as follows:
      MKQQKRLYARLLTLLFALIFLLPHSAAAAANLNGTLMQYFEWYMPNDGQHWKRLQNDSAYLAEHGITAVWIPPAYKGTSQADVGYGAYDLYDLGEFHQKGTVRTKYGTKGELQSAIKSLSRDINVYGDVVINHKGGADATEDVTAVEVDPADRNRVISGEHRIKAWTHFHFPGRGSTYSDFKWHWYHFDGTDWDESRKLNRIYKFQGKAWDWEVSNENGNYDYLMYADIDYDH PDVAAEIKRWGTWYANELQLDGFRLDAVKHIKFSFLRDWVNHVREKTGKEMFTVAEYWQNDLGALENYLNKTNFNHSVFDVPLHYQFHAASTQGGGYDMRKLLNSTVVSKHPLKAVTFVDNHDTQPGQSLESTVQTWFKPLAYAFILTRESGYPQVFYGDMYGTKGDSQREIPALKHKIEPILKARKQYAYGAQHDYFDHHDIVGWTREGDSSVANSGLAALIT
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/147/987/a6380pis.pdf
      Helpful?
  2. I just wanted to know if this is food grade. I want to use it for developing sorghum milk (starch hydrolysis)
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Currently, a food grade product option is not available.