Fortfahren mit
A2404
Alkohol-Oxidase aus Pichia pastoris
buffered aqueous solution, 10-40 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Alkohol:Sauerstoff-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 218.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
10-40 units/mg protein (biuret)
CHF 90.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
Quality Level
specific activity
10-40 units/mg protein (biuret)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Alkoholoxidase (AOX) ist ein Homooktamer mit einer Molekülmasse von 600 kDa und acht Flavin-Adenin-Dinukleotid(FAD)-Cofaktoren. Es gehört zur Glucose-Methanol-Cholin(GMC)-Oxidoreduktasefamilie.
Application
Eine Alkoholoxidase-Lösung aus Pichia pastoris wird im Baumwoll-Pektinmethylesterase(PME)-Enzym-Assay verwendet. Darüber hinaus wird sie als visueller Biosensor im Teststäbchen-Format zur Immobilisierung auf Polyanilin(PANI)-Film für den Nachweis von Ethanol in fermentierten Getränkeproben verwendet.
Alkoholoxidase kann zur Untersuchung der Proteintranslokation zu Peroxisomen verwendet werden. Produkt A2404 stammt aus Pichia pastoris. Es wird zur Bakterienexpression und immunologischen Verifizierung von Hv-p68-cDNA-Klonen verwendet[1].
Biochem/physiol Actions
Alkoholoxidase katalysiert die Oxidation von kurzkettigen, primären, aliphatischen Alkoholen zu ihren jeweiligen Aldehyden. Es weist die höchste Affinität zu Methanol auf. Alkoholoxidase ist am Stoffwechsel von Methanol beteiligt, was für Hefen von Bedeutung ist, bei denen Methanol die einzige Energiequelle darstellt. Alkoholoxidase ist vornehmlich im Peroxisom anzutreffen, ist ggf. aber auch im Zytoplasma vorhanden.
Physical form
Lösung in 30 % Saccharose mit 0,1 M Phosphatpuffer bei einem pH-Wert von 8,0
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μMol Methanol pro Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,5 zu Formaldehyd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6941C5421A7011
specific activity
10-40 units/mg protein (biuret)
specific activity
5-15 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥300 units/mg protein
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Verwandter Inhalt
Instructions
Xuan Wang et al.
Journal of experimental botany, 71(9), 2629-2640 (2020-02-02)
De-esterification of homogalacturonan (HG) is thought to stiffen pectin gels and primary cell walls by increasing calcium cross-linking between HG chains. Contrary to this idea, recent studies found that HG de-esterification correlated with reduced stiffness of living tissues, measured by
Pectin methylesterase and pectin remodelling differ in the fibre walls of two gossypium species with very different fibre properties
Liu Q, et al.
PLoS ONE, 8(6), e65131-e65131 (2013)
A I Soldevila et al.
The Journal of biological chemistry, 276(7), 4652-4661 (2000-11-01)
We have cloned and sequenced a novel alcohol oxidase (Hv-p68) from the filamentous fungus Helminthosporium (Cochliobolus) victoriae that copurifies with mycoviral double-stranded RNAs. Sequence analysis revealed that Hv-p68 belongs to the large family of FAD-dependent glucose methanol choline oxidoreductases and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2404-1KU04061833350157
A2404-250UN04061833350164
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, Before ordering Alcohol Oxidase (Sigma A2404), could you confirm what “250 units” and “1000 units” mean? Do these indicate total units per vial, or a concentration (units per mL)? If total units, what is the typical fill volume per vial?
    1 answer
    1. The pack size indicates the number of units per vial. The volume of each package varies from lot to lot. The minimum concentration of this solution is 30 mg protein per milliliter. The activity may range from 10 – 40 units per milligram protein. This information is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. At the minimum protein concentration and activity provided above, the volume of the 250UN package would be 0.833mL and the 1000UN package would contain 3.33mL. Higher activity and protein concentrations would result in lower volumes. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2404#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the concentration of AOX in mg in 1 unit
    1 answer
    1. The protein concentration in mg/mL and enzyme activity in unit/mg are lot-specific and reported on the product Certificate of Analysis.
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2404#product-documentation