Merck
81300
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)
average MN 20,000, hydroxyl
Synonym(e):
PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol), average Mn 20,000
Form
flakes
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 20,000
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenglycol (PEG) ist ein hydrophiles Polymer. Es kann durch die anionische Ringöffnungspolymerisation von Ethylenoxid leicht in einen Bereich von Molekülmassen und in eine Vielzahl von Endgruppen synthetisiert werden. Zu Netzwerken vernetztes PEG kann einen hohen Wassergehalt aufweisen und „Hydrogele“ bilden. Die Hydrogelbildung kann entweder durch Vernetzung von PEG mittels ionisierender Strahlung oder durch kovalente Vernetzung von PEG-Makromeren mit reaktiven Kettenenden eingeleitet werden. PEG eignet sich für biologische Anwendungen, da es keine Immunantwort auslöst.
Anwendung
PEG wird zur Modifikation therapeutischer Proteine und Peptide eingesetzt, um deren Löslichkeit zu erhöhen und deren Toxizität zu senken.
Photopolymerisierte PEG-Hydrogele werden zunehmend in Anwendungen zur Herstellung bioaktiver und immunisolierender Schranken zur Einkapselung von Zellen eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Molekülmasse: Mn 16.000–24.000
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xu Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(40), 14330-14337 (2012-09-20)
Understanding the interface between DNA and nanomaterials is crucial for rational design and optimization of biosensors and drug delivery systems. For detection and delivery into cells, where high concentrations of cellular proteins are present, another layer of complexity is added.
Chien-Chi Lin et al.
Biomaterials, 32(36), 9685-9695 (2011-09-20)
Hydrogels provide three-dimensional frameworks with tissue-like elasticity and high permeability for culturing therapeutically relevant cells or tissues. While recent research efforts have created diverse macromer chemistry to form hydrogels, the mechanisms of hydrogel polymerization for in situ cell encapsulation remain
Carrie F Olson-Manning
Molecular biology and evolution, 37(8), 2257-2267 (2020-03-21)
Metabolic networks are complex cellular systems dependent on the interactions among, and regulation of, the enzymes in the network. Although there is great diversity of types of enzymes that make up metabolic networks, the models meant to understand the possible
Teagan E Bate et al.
Soft matter, 15(25), 5006-5016 (2019-06-06)
Self-organization of kinesin-driven, microtubule-based 3D active fluids relies on the collective dynamics of single microtubules. However, the connection between macroscopic fluid flows and microscopic motion of microtubules remains unclear. In this work, the motion of single microtubules was characterized by
Oliver J Harrison et al.
Cell reports, 30(8), 2655-2671 (2020-02-27)
Non-clustered δ1- and δ2-protocadherins, close relatives of clustered protocadherins, function in cell adhesion and motility and play essential roles in neural patterning. To understand the molecular interactions underlying these functions, we used solution biophysics to characterize binding of δ1- and
Artikel
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.