Wichtige Dokumente
NA2020
GenElute™ Blut Genomische DNA, Kit
sufficient for 350 purifications
Synonym(e):
Genomische DNA aus Blut, Gen Elute
Größe auswählen
CHF 889.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 889.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 350 purifications
Qualitätsniveau
Methode(n)
DNA purification: suitable
Lagertemp.
15-25°C
room temp
Anwendung
- Restriktionsendonukleaseverdau
- PCR
- Southern Blots
- Sequenzierungsreaktionen
- Klonierung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgangsmaterial: Bis 200 μL frisches oder älteres Blut
- Erwartete Ausbeute: Bis zu 10 μg
- Elutionsvolumen: 400 μL
- Erforderliche Zeit: <40 Min.
- A260/A280-Verhältnis: 1,6–1,9
- Kompatibel mit vielen Antikoagulantien, wie zum Beispiel EDTA, Heparin und Natriumcitrat
- Übliche Ausbeute 4–10 μg aus 200 μL Vollblut
- Reine genomische DNA mit einem A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9
- Isoliert DNA mit einer Länge von bis zu 50 kb
Prinzip
Die zu erwartenden Ausbeuten an genomischer DNA hängen von der Menge und der Art des verwendeten Ausgangsmaterials ab (z. B. können in weniger als einer Stunde 4 bis 10 μg an mit RNase A behandelter DNA aus 200 μL frischem Vollblut isoliert werden). Die mit diesem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.