Merck
SRE0005
Sigma-Aldrich
Proteinase K aus Tritirachium album
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Synonym(e):
Endopeptidase K
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
28.93 kDa
Konzentration
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
Verunreinigungen
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Nützlich zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA.
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease. Ergebnisse von Kristall- und Molekularstrukturstudien lassen darauf schließen, dass das Enzym zur Subtilisin-Familie mit einer katalytischen Triade (Asp39-His69-Ser224) im aktiven Zentrum gehört. Es ist in einer Reihe von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur. In Gegenwart von 0,1–0,5 % SDS bleibt Proteinase K aktiv und verdaut zahlreiche Proteine und Nukleasen in DNA-Präparationen, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Einheitendefinition
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Rechtliche Hinweise
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nikol Jankovska et al.
Biomedicines, 10(3) (2022-03-26)
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), the most common human prion disorder, may occur as "pure" neurodegeneration with isolated prion deposits in the brain tissue; however, comorbid cases with different concomitant neurodegenerative diseases have been reported. This retrospective study examined correlations of clinical
Eva Dvorakova et al.
BMC neurology, 13, 126-126 (2013-09-26)
The accumulation of the misfolded forms of cellular prion protein, i.e. prions (PrPSc), in the brain is one of the crucial characteristics of fatal neurodegenerative disorders, called transmissible spongiform encephalopathies (TSEs). Cellular prion protein is normally linked to the cell
Fangzhong Yuan et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 51(1), 219-224 (2013-05-30)
Prion diseases characterize a category of fatal neurodegenerative diseases. Although reports have increasingly shown that oxidative stress plays an important role in the progression of prion diseases, little is known about whether oxidative stress is a cause or a consequence
Jessica Varela Villarreal et al.
Journal of microbiological methods, 94(3), 161-169 (2013-07-03)
Molecular techniques, such as polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR (qPCR), are very sensitive, but may detect total DNA present in a sample, including extracellular DNA (eDNA) and DNA coming from live and dead cells. DNase I is an
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Artikel
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
In blood DNA extraction, Proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, can help break down the cellular and nuclear membranes, releasing DNA from the cells that protect it from degradation and increase purity/yield making it more suitable for various molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Alle anzeigen