Merck
C2112
Sigma-Aldrich
Column Preparation Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute kits.
Angaben zur Herstellung
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Probenvorb.
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)