93482
Phenylmethansulfonylfluorid -Lösung
~0.1 M in ethanol (T)
Synonym(e):
Benzylsulfonylfluorid, PMSF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
microbial
synthetic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
~0.1 M in ethanol (T)
Dichte
0.797 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter