Merck
A6279
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Aprotinin aus Rinderlunge, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
saline solution
Spezifische Aktivität
3-7 TIU/mg protein
Mol-Gew.
~6,500
Löslichkeit
H2O: soluble >10 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChIKey
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
cow ... PTI(404172)
Allgemeine Beschreibung
Aprotinin ist ein Protein mit einer Länge von 58 Aminosäuren und einem berechneten Molekulargewicht von 6512 Da, das als Serinprotease-Inhibitor agiert. Aprotinin, auch als boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor (BPTI) bekannt, hemmt Serinproteasen wie Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin und Trypsin.
Anwendung
Aprotinin wird im Wesentlichen als Trypsin-Inhibitor eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Aprotinin ist ein kompetitiver Inhibitor der Serinprotease, der stabile Komplexe mit Enzymen bildet und aktive Enzymstellen blockiert. Diese Bindungen sind reversibel und die meisten Aprotinin-Protease-Komplexe lösen sich bei extremen pH-Werten von >10 oder <3 auf. Strukturell ist Aprotinin ein monomeres globuläres Protein; ein Derivat aus der Rinderlunge, das aus 58 Aminosäuren besteht, die in einer einzelnen Polypeptidkette mit drei vernetzenden Disulfidbrücken angeordnet sind.
Vorsicht
Aprotinin Produkte sollten bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Einheitendefinition
Eine Trypsin-Inhibitor-Einheit (TIU) senkt die Aktivität von zwei Trypsin-Einheiten um 50 %, wobei eine Trypsin-Einheit bei pH 7,8 und 25 °C 1,0 μmol N-α-Benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilid pro Minute hydrolisiert. Eine weitere häufig verwendete Einheit ist KIU, wobei 1 TIU = 1.300 KIU.
Angaben zur Herstellung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine aseptisch filtrierte Lösung in 0,9 % NaCl und 0,9 % Benzylalkohol. Es hat eine Aktivität von 3–7 TIU/mg in Protein und and 3–21 TIU/ml in Lösung.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Association between use of antenatal magnesium sulfate in preterm labor and adverse health outcomes in infants.
Robert Mittendorf et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(2), 613-613 (2003-10-04)
Molecular basis for p38 protein kinase inhibitor specificity
Lisnock et al.
Biochemistry, 38(11), 3456-3456 (1999-03-17)
Kazuya Machida et al.
PloS one, 5(10), e13470-e13470 (2010-10-27)
Tyrosine kinases drive the proliferation and survival of many human cancers. Thus profiling the global state of tyrosine phosphorylation of a tumor is likely to provide a wealth of information that can be used to classify tumors for prognosis and
E M Benkhart et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 165(3), 1612-1617 (2000-07-21)
IL-10 is a unique cytokine because it is anti-inflammatory and immunosuppressive. IL-10 is regulated at the level of transcription, but the critical motifs and the relevant transcription factors controlling this gene have remained elusive to date. We now report that
William M Maniscalco et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 282(4), L811-L823 (2002-03-07)
Proper formation of the pulmonary microvasculature is essential for normal lung development and gas exchange. Lung microvascular development may be disrupted by chronic injury of developing lungs in clinical diseases such as bronchopulmonary dysplasia. We examined microvascular development, angiogenic growth
Artikel
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protokolle
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.