Fortfahren mit
919
Natriumfluoridlösung
Synonym(e):
Natriumfluorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
38050104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
For use in inhibiting α-naphthyl acetate reaction on monocytes. Optional reagent in Sigma Esterase Procedure 91A.
Other Notes
2 g/dL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
674141614002450022
concentration
2 g/dL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
form
solution
form
-
form
-
form
powder
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of the NaF solution (919)
    1 answer
    1. The concentration of the NaF solution is 2 g/dL or 2 %. The solvent is water.