Merck
89380
Sigma-Aldrich
Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz aus Kalbsthymus
lyophilized
Synonym(e):
DNA Natriumsalz aus Kalbsthymus, Thymonukleinsäure Natriumsalz
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
lyophilized
Form
lyophilized
Verunreinigungen
salt, none detected
≤5% protein (BCA)
Extinktionsverhältnis
A260/280 nm ~1.6
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus was used in the preparation of DNA-binding protein-sized quantum dots.[1]
Menge
A260/mg >13,
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Temperature-and salt-dependent binding of long DNA to protein-sized quantum dots: thermodynamics of ?inorganic protein?-DNA interactions
Rahina M et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 14-17 (2000)
Youngsil Seo et al.
Scientific reports, 10(1), 2140-2140 (2020-02-09)
Intrabodies, antibodies expressed within cells, offer an interesting way to target intracellular molecules, making them potentially useful for biotechnology and medicine. However, it remains controversial whether full-size IgG intrabodies expressed in the reducing environment of the cytosol of mammalian cells