Fortfahren mit
D6898
Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz aus Heringshoden
Type XIV
Synonym(e):
DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 87.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'000.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
Storage temp.:
2-8°C
CHF 87.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type XIV
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Desoxyribonukleinsäurenatriumsalz aus Heringhoden, auch als HtDNA bekannt, ist eine natürliche Quelle für DNA, die sich für DNA-Bindungsmittel-Studien eignet. Die Nachweisgrenzen von HtDNA liegen bei etwa 5,0 ng und der lineare Bereich der Lichtstreuungsintensität (l(LS)) liegt bei 0,05–2,5 mµg.
Application
Desoxyribonukleinsäurenatriumsalz aus Heringhoden wird in Studien von DNA-Bindungsmitteln eingesetzt, die die DNA-Struktur und -Funktion modulieren. Heringhoden-DNA wird auch in physikalisch-chemischen Studien des Verhaltens von DNA in Lösung eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3159D1626D3664
description
Type XIV
description
not suitable for substrate for typical DNase assays (“crude oligonucleotides", <50 bp), degraded
description
-
description
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
type
Type XIV
type
-
type
-
type
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the species for product D6898? It's only listed as Herring on CofO.
    1 answer
    1. The species is Clupea harengus.
      Helpful?
  2. What buffer should be used to dissolve this for long term storage? Is there any stock concentration recommendations?
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested at 2 mg/mL in H2O. Solutions of DNA have been stored successfully for several months at 4 °C, in 10 mM Tris, pH 7.5 - 8.0, with 1 mM EDTA, without a bacteriostatic agent. At low concentrations (25 μg/ml), DNA tends to absorb onto the surfaces of plastic tubes. It is not recommended to store DNA in alkaline solutions since DNA tends to degrade at a pH greater than 8.0.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight range of Product D6898, Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes, Type XIV? What is the difference between Product D6898 and D3159 (Deoxyribonucleic acid from herring sperm)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined . However, one publication has described "linear DNA-type XIV from herring testes sodium salt (Na content 6.2%, H2O content 4.5%)" as having a molecular weight between 400 and 1000 base pairs with a center of distribution at 700 bps". Assuming the average molecular weight of a base pair (bp) to be 649.0 g/mol, these three MW values calculate as follows:
      400 bp = 259,600 MW
      700 bp = 454,300 MW
      1000 bp = 649,000 MW
      Wu, J.-C., et al., Neutron and X-ray reflectivity studies on DNA adsorption on mixed DPPC/DC-Cholesterol monolayers. Physica B, 385-386, 841-844 (2006). (August 2007).
      The difference between Product D6898 and Product D3159 is the testing. Please view the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/D6/D6898/D6898-BULK________SLBW8354__.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D3159-BULKSLCQ1911.pdf