Merck
R6625
Sigma-Aldrich
Ribonukleinsäure aus Torulahefe
Type VI
Synonym(e):
RNA
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.51
Typ
Type VI
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ribonukleinsäure (RNA) aus Torula-Hefe ist das Substrat für das RNase-Enzym. Die Isolierung von RNA aus Hefe ist ein kompliziertes Verfahren und involviert Zyklen von Erwärmen und Einfrieren von Zellen in Gegenwart von Phenyl und Detergenzien (SDS).
Anwendung
Ribonukleinsäure (RNA) eignet sich für Anwendungen wie Northern-Blot-Hybridisierung, Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) und cDNA-Konstruktion.
Ribonukleinsäure (RNA) aus Torula-Hefe kann als Substrat zur Untersuchung der Ribonukleaseaktivität von Enzymen wie Ribonuklease-A, Ribonuklease T1 (RNase) und des antiviralen Proteins 1 der Bougainvillea x buttiana (BBAP1) verwendet werden.
Qualität
Phosphor: 8,0–10,0 % (wasserfrei)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael R Green et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2021(12) (2021-12-03)
Isolation of RNA from yeast is complicated by the need to first break the thick, rigid cell wall. The protocol provided here uses a cycle of heating and freezing of cells in the presence of phenol and the detergent sodium
Stephanie L Grillo et al.
Purinergic signalling, 15(3), 327-342 (2019-07-06)
Adenosine is an endogenous nucleoside in the central nervous system that acts on adenosine receptors. These are G protein-coupled receptors that have four known subtypes: A1, A2A, A2B, and A3 receptors. In the present study, we aimed to map the
Jay S Petrick et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 81, 57-68 (2016-10-30)
Genetically modified (GM) crops have been developed and commercialized that utilize double stranded RNAs (dsRNA) to suppress a target gene(s), producing virus resistance, nutritional and quality traits. MON 87411 is a GM maize variety that leverages dsRNAs to selectively control
Shahab M Danesh et al.
Gene expression patterns : GEP, 9(5), 255-265 (2009-04-28)
Cell-cell communication is critical for regulating embryonic organ growth and differentiation. The Bone Morphogenetic Protein (BMP) family of transforming growth factor beta (TGFbeta) molecules represents one class of such cell-cell signaling molecules that regulate the morphogenesis of several organs. Due
Douglas A Weigent
Cellular immunology, 282(2), 71-78 (2013-06-19)
In the present study, we show that higher levels of lymphocyte GH are expressed in spleen cells from aging animals compared to young animals. Further, leukocytes from primary and secondary immune tissues and splenic T and B cells from aging