Fortfahren mit
D2001
Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz aus E. coli Stamm B
Type VIII
Synonym(e):
DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 412.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 701.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’390.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
EC Number:
297-226-7
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
fibers
Solubility:
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
2-8°C
CHF 412.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VIII
Quality Segment
form
fibers
impurities
<2% protein
color
, white to white with yellow cast
solubility
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
λmax
256-264 nm (15mM NaCl+1.5mM Trisodium Citrate PH7)
storage temp.
2-8°C
Application
Escherichia coli DNA has many uses in research. Escherichia coli DNA (ecDNA) is used in studies of DNA binding agents that modulate DNA structure and function. E. coli DNA is used in physicochemical studies of DNA behavior in solution, and to evaluate species-specific DNA structures and binding domains. This DNA is particularly useful for genomic analysis, including PCR, library construction in bacteriophage lambda, and in heterologous pre-hybridization and hybridization protocols.
Deoxyribonucleic acid sodium salt from Escherichia coli strain B has been used to measure the melting temperature (Tm) and in differential scanning calorimetry (DSC) studies. It has also been used as a template sequence in the polymerase chain reaction (PCR).
Preparation Note
Prepared by procedure of Marmur, J., J. Mol. Biol., 3, 208 (1961).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4889D1501D1626
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
fibers
form
lyophilized powder
form
fibers
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
solubility
water: ~1 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
color
, white to white with yellow cast
color
-
color
white
color
-
impurities
<2% protein
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)