72200
Neufuchsin
for microscopy
Synonym(e):
Basic Violet 2, Fuchsin N
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Form
solid
λmax
553 nm
SMILES String
[Cl-].Cc1cc(ccc1N)C(\c2ccc(N)c(C)c2)=C3/C=CC(=[NH2+])C(C)=C3
InChI
1S/C22H23N3.ClH/c1-13-10-16(4-7-19(13)23)22(17-5-8-20(24)14(2)11-17)18-6-9-21(25)15(3)12-18;/h4-12,23H,24-25H2,1-3H3;1H
InChIKey
IPSIPYMEZZPCPY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges