Fortfahren mit
F8129
Säurefuchsin
Powder
Synonym(e):
Fuchsin S, Fuchsin sauer, Rubin S, Säureviolett 19
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 234.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 399.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N3Na2O9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
NACRES:
NA.47
EC Number:
221-816-5
Beilstein/REAXYS Number:
4111656
Colour Index Number:
42685
CHF 155.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Säurefuchsin, used in tissue staining
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.2Na/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;;/h2-9,23H,21-22H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WZRZTHMJPHPAMU-UHFFFAOYSA-L
General description
Acid Fuchsin is mainly used as a diachrome and is part of the connective tissue stains. It also works as a pH indicator.
Application
Acid Fuchsin has been used in tissue sections for Masson′s trichrome staining.[1] It has been used as a marker to trace ingestion of solutions by green peach aphids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
857408B0904215597
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
color
-
color
green to very dark green
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ~70%
composition
Dye content, ≥60%
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
composition
Dye content, >85%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Quiero hacer una tinción de AFOG en tejido de pez cebra. Dispongo de los productos F8129 y O7252. Ambos productos vienen en polvo, ¿en qué tengo que diluirlos y en qué proporción tengo que mezclarlos?, ¿tenéis un protocolo?, dispongo del procedure HT15.
    1 answer
    1. Unfortunately, there are no available solutions, kits, or instructions for preparing an Acid Fuchsin Orange G (AFOG) stain.
      Please review the publication below that may be helpful:
      Poss KD, Wilson LG, Keating MT: Heart regeneration in zebrafish. Science. 2002, 298: 2188-90. 10.1126/science.1077857.