251917
Sulfanilsäure
ACS reagent, 99%
Synonym(e):
4-Amino-benzolsulfonsäure, Anilin-4-sulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
Form
powder
Glührückstand
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChIKey
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?