Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2)2C(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-100-7
Beilstein/REAXYS Number:
635708
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
3.63 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 152 °C)
assay
≥99%
form
crystalline
pH
10.5-11.5 (25 °C, 105.1 g/L)
useful pH range
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer component in a SDS-gradient gel electrophoresis system that separates polypeptides in the molecular weight range of 1500 to 100,000. Used as a spacer in isotachophoresis of proteins. Also used as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?