Wichtige Dokumente
59321C
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
DPBS
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Ergänzung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)