Fortfahren mit
D5652
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
DPBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.2-7.8
solubility
water: 9.6 g/L, clear
storage temp.
2-8°C
General description
Dulbeccos phosphatgepufferte Kochsalzlösung ist eine ausgeglichene Salzlösung (BBS, balanced salt solution), die in Gewebekulturen verbreitet eingesetzt wird.
Application
D-PBS wird zum Waschen von Zellen während der Aufbereitung und Serienübergabe eingesetzt.
Dulbeccos phosphatgepufferte Kochsalzlösung wurde wie folgt verwendet:
  • als eine der pseudophysiologischen Lösungen zum Untersuchen des in-vitro-Abbauverhaltens von Fe-20Mn-1,2C-Legierung[1]
  • zum Lösen von Angelica gigas-Pulver für die Mikroverkapselung
  • zum Waschen von Zellen als Teil von Zellkulturbehandlungen, Wundheilungs-Assay, Transwell-Assay und Apoptose-Assay[2]
  • zum Waschen der Amnionmembran für zelluläre Analysen[3]
Biochem/physiol Actions
Dulbeccos phosphatgepufferte Kochsalzlösung dient als Bewässerungs-, Transport- und Verdünnungsflüssigkeit, wobei sie das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht erhält. Sie hydriert Zellen und dient als Quelle für große Mengen anorganischer Ionen, die für den normalen Zellstoffwechsel unerlässlich sind. Die gepufferte Salzlösung dient in Kombination mit einem Kohlenhydrat wie Glucose als Hauptenergiequelle für den Zellstoffwechsel. Sie stellt ein Puffersystem zur Haltung des Mediums im physiologischen pH-Wertbereich bereit.
Preparation Note
Die Formulierung enthält 9,6 Gramm Pulver je Liter Nährmedium.
Other Notes
Dieses D-PBS ist ohne Ca oder Mg formuliert. Formulierungen mit hinzugefügtem Ca und Mg sind ebenfalls erhältlich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1283D8662D4031
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7.2-7.8
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: 9.6 g/L, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the formulation for this buffer? Molarity of Na2HPO4, KH2PO4, NaCl, KCl, etc?
    1 answer
    1. See the link below to review the formulations of the DPBS products. These concentrations are reported in grams per liter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/269/385/d5652for.pdf
      Helpful?
  2. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, offered as a powder or a liquid?
    1 answer
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, is a powder.
      Helpful?
  3. Can Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, be autoclaved?
    1 answer
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline should be autoclaved or sterile-filtered before use.  It can be autoclaved at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
      Helpful?
  4. What is the sodium chloride concentration in Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 answer
    1. This product contains 8.0 g/L sodium chloride.
      Helpful?
  5. What is the pH of Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 answer
    1. The specification for the pH of D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (when dissolved in water) is 7.2 to 7.8.
      Helpful?
  6. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, a 1X solution once it has been diluted?
    1 answer
    1. Product No. D5652, DPBS is a 1X solution after reconstitution at 9.6 g/L.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.