Merck
D1408
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Liquid (10X), without MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DPBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Die phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS) von Dulbecco ist eine ausgeglichene Salzlösung.
Application
Die phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS) von Dulbecco hat folgende Anwendungen:
  • in mikrofluidischen Zellkulturen von embryonalen Stammzellen der Maus (mESC)
  • zum Lösen von Albumin für Adsorptionsstudien
  • in Experimenten mit PC12-Zellkulturen
Die phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS) von Dulbecco, 10X, ist eine Stammlösung zur Herstellung von 1X D-PBS in Wasser von Zellkulturqualität (W3500). D-PBS dient zum Waschen von Zellen bei der Präparation und während der seriellen Übertragung.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)