Fortfahren mit
806544
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.2
General description
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) ist eine Pufferlösung für die biologische Forschung. Es handelt sich um eine wasserbasierte Salzlösung, die Natriumphosphat und Natriumchlorid sowie, in manchen Formulierungen, Kaliumchlorid und Kaliumphosphat enthält. Die Osmolalität und die Ionenkonzentrationen der Lösungen entsprechen den Bedingungen im menschlichen Körper (isoton) und sind für die meisten Zellen nicht toxisch.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)