10300
5α-Androstan-17β-ol-3-on
purum, ≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-on, 3α-Hydroxyetioallocholan-17-on, 4,5α-Dihydrotestosteron, Androstanolon, Stanolon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Sterilität
non-sterile
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +33±1°, c = 1% in ethanol
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
178-183 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges