Fortfahren mit
A7755
5α-Androstan-3α,17β-diol
Synonym(e):
3α,17β-Dihydroxy-5α-androstane, Dihydroandrosterone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
217-447-4
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
toxicology assay: suitable
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CBMYJHIOYJEBSB-KHOSGYARSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
5α-Androstane-3α,17β-diol (dihydroandrosterone) is a testosterone metabolite. Dihyroandrosterone inhibited the cell growth of seven cancer cell lines while showing weak toxicity on normal cell lines.
Biochem/physiol Actions
Dihydroandrosterone is a testosterone metabolite; affects sperm maturation and survival.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I want to know the solvent, storage method and How long can it be stored after thawing?
    1 answer
    1. This material is soluble at 20 mg/mL in methanol and ethanol. In powder form, the product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However, external sources indicate that solutions may be stored at -20°C, protected from light.