284998
Adrenosteron
98%
Synonym(e):
11-Ketoandrostendion, 4-Androsten-3,11,17-trion, Androst-4-en-3,11,17-trion, Reichsteins Substanz G
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +300°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
219-222 °C (lit.)
SMILES String
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
InChIKey
RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable