Merck
T6508
Sigma-Aldrich
Trifluoressigsäure
Trifluoroacetic acid
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
TFA
About This Item
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
Beilstein:
742035
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
pH-Wert:
1 (10 g/L)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.05% water
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
pH-Wert
1 (10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluoressigsäure (TFA) ist eine Organofluorverbindung, die als Reagens bei der organischen Synthese für verschiedene säurekatalysierte Reaktionen wie z. B. Ringöffnung von Epoxiden, biomimetische Cyclisierung, Cope-Umlagerung und Synthese natürlicher Produkte eingesetzt wird. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften von TFA bieten wegen ihrer hohen Flüchtigkeit, Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln und Säurestärke Vorteile gegenüber anderen Säuren. Wenn TFA als Reagens verwendet wird, kann das Produkt wegen ihrer hohen Flüchtigkeit einfach durch Verdampfung isoliert werden. Mit weniger flüchtigen Säuren wie Schwefelsäure oder p-Toluolsulfonsäure kann eine Neutralisation oder eine Aufarbeitung für die Extraktion erforderlich sein.[1]
Anwendung
Trifluoressigsäure kann wie folgt als Reagens eingesetzt werden:      
  • Zur Spaltung von Stickstoff- und Sauerstoff-Schutzgruppen wie N-Boc, N-Benzyloxymethyl, Benzylether, p-Methoxybenzylether, t-Butylether, t-Butyloxymethylether, Triphenylmethylether und Dimethylacetalen.[1][2][3]      
  • In der Baeyer-Villiger-Oxidationsreaktion in Kombination mit Natriumpercarbonat.[1],·      
  • Für die C-H-Trifluormethylierung von Arenen.[4]
TFA kann auch wie folgt verwendet werden:      
  • Als Lösungsmittel in Atomtransfer-Cyclisierungsreaktionen und Polymerprozessen.[2]      
  • Als Katalysator bei der Synthese von ε-Caprolactam über Beckmann-Umlagerung von Cyclohexanonoxim in aprotischen Lösungsmitteln.[5]
Verpackung
1 ml je Ampulle.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Electronic effects in the acid-promoted deprotection of N-2, 4-dimethoxybenzyl maleimides
Watson DJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1827-1830 (2001)
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis.
Lopez SE and Salazar J.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
Oxidative C-C bond cleavage of N-alkoxycarbonylated cyclic amines by sodium nitrite in trifluoroacetic acid
Onomura O, et al.
Tetrahedron Letters, 49(47), 6728-6731 (2008)
Organocatalyzed Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime by trifluoroacetic acid in aprotic solvent
Ronchin L, et al.
Catalysis Communications, 10(2), 251-256 (2008)
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
Artikel
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protokolle
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What volume of TFA is in each ampule of T6508? Thank you!
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section, each ampoule is 1 mL.
      Helpful?
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Nigeria
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Purity is of a high standard
    The chemical produces consistent and correct results.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-Only Reviews