1.08178
Trifluoressigsäure
for protein sequence analysis
Synonym(e):
TFA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (acidimetric)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.02% Water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
pH-Wert
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 10 g/mL
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/20 °C): ca. 1.53
Siedepunkt: ca. 72 °C
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.02 %
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup