Merck
91707
Sigma-Aldrich
Trifluoressigsäure
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
TFA
About This Item
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
Beilstein:
742035
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
pH-Wert
1 (20 °C, 1 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluoressigsäure (TFA) ist eine fluorinierte Essigsäure. Sie wird verbreitet als Trifluormethylierungsreagenz zur Trifluormethylierung aromatischer Verbindung eingesetzt.
Anwendung
Trifluoressigsäure (TFA) kann in folgenden Studien verwendet werden:
  • Herstellung von TFA-Reagenz zur Bestimmung von Vitamin A in Serum.
  • Herstellung des binären Lösungsmittelsystems zur Isolierung von großen denaturierten Peptiden mittels Umkehrphasen-HPLC.
  • Als Mobilphasen-Additiv für die Flüssigchromatographie/Massenspektrometrie (LC-MS-Analyse).
  • Herstellung von Artemisinin unter optimierten Reaktionsbedingungen.
Verpackung
Packung mit 10 x 1 ml
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
W C Mahoney et al.
The Journal of biological chemistry, 255(23), 11199-11203 (1980-12-10)
A method employing reverse phase high performance liquid chromatography has been developed for the purification of large denatured peptides. The cyanogen bromide fragments of hemoglobin alpha, beta, and gamma chains (13 to 91 residues in length) could be separated and
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in