Merck
1.14897
Supelco
Chloride Test, photometric
photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Chlorid-Test, photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 tests
sufficient for 175 tests (depending on package size)
spezifische(r) Analyt(en)
chloride
Messbereich
2.5-250 mg/L (Cl-)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 2,5–250 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Chloridtest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Chlorid-Ionen in Wasser- und Abwasserproben. Die Konzentration der Chlorid-Ionen ist abhängig von geologischen Faktoren und den allgemeinen örtlichen Verhältnissen. Beim Test reagieren Chlorid-Ionen mit Quecksilber(II)-Thiocyanat und bilden Quecksilber(II)-Chlorid. Das freigesetzte Thiocyanid reagiert mit den Eisenionen und bildet so einen vollständigen Komplex. Diese Methode ist analog zu EPA 325.1 und APHA 4500-Cl- E.
Alle unsere Küvetten- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Anwendung
  • PREFUL MRI for Monitoring Perfusion and Ventilation Changes after Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor Therapy for Cystic Fibrosis: A Feasibility Study.: This study demonstrates the use of PREFUL MRI to monitor changes in perfusion and ventilation in cystic fibrosis patients post-therapy, showcasing its potential for non-invasive assessment in clinical settings (Dohna et al., 2024).
  • Wearable sweat chloride sensors: materials, fabrication and their applications.: Reviews advances in materials and fabrication techniques for wearable sweat chloride sensors, discussing their significant potential for real-time health monitoring and diagnostics (Patel et al., 2024).
  • Initial characteristics of cystic fibrosis in Algeria: Description of 34 pediatric cases.: Provides an overview of the clinical presentation and initial characteristics of cystic fibrosis in a pediatric Algerian cohort, contributing to the regional understanding of this genetic disorder (Bendoukha et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
Verwandter Inhalt
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.