228621
Blei(II)-Nitrat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Bleidinitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
3-4 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
470 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES String
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChIKey
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable