05-636
Anti-phospho-Histon H2A.X (Ser139)-Antikörper, Klon JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Klon
JBW301, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer139)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Histone H2A.X (pSer139) in RNF168-WT and RNF 168-SA/SEKI mice lung tissue sections (Paraffin). (Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Chromatin Immunoprecipitation, siehe Meier, Andreas, et al. EMBO J., 26: 2707-18 (2007) unter „Technische Informationen“ .
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Qualität
Immunzytochemie: 2 μg/ml dieses Antikörpers detektierte phosphoryliertes H2A.X in HeLa-Zellen, die 4-6 Stunden mit 0,5 μM Staurosporin behandelt wurden.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
UV-behandelte 293-Zellextrakte, UV-behandelte HeLa-Zellextrakte oder Brustkrebsgewebe
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.