Merck
1.07398
Supelco
Blei(II)-Nitrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Blei(II)-Nitrat
Größe auswählen
100 G
CHF 76.40
1 KG
CHF 256.00
CHF 76.40
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 76.40
1 KG
CHF 256.00
About This Item
Lineare Formel:
Pb(NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-245-9
NACRES:
NA.21
CHF 76.40
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (complexometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
458-459 °C
Löslichkeit
486 g/L
Dichte
4.49 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1850 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Pb]1O[N+](=O)O1.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChIKey
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Lead(II) nitrate and hexafluorosilicate complexes with neutral diphosphine coordination: Die Studie untersucht Komplexe von Blei(II)-nitrat mit neutralen Diphosphinliganden und gibt detaillierte Einblicke in deren Koordinationschemie und strukturelle Eigenschaften, die für die Entwicklung neuer Materialien mit verbesserter Leistung entscheidend sind (Burt J, Grantham W, Levason W, et al., 2015).
  • Catalytically active lead(ii)-imidazolium coordination assemblies with diversified lead(ii) coordination geometries: Dieser Artikel beschreibt die Synthese und Charakterisierung von Blei(II)-Imidazolium-Koordinationsanordnungen, die für ihre vielfältigen Koordinationsgeometrien und katalytischen Aktivitäten bekannt sind und den Nutzen von Blei(II)-nitrat in katalytischen Anwendungen erweitern (Naga Babu C, Suresh P, Srinivas K, et al., 2016).
  • Removal of toxic heavy metal lead (II) using chitosan oligosaccharide-graft-maleic anhydride/polyvinyl alcohol/silk fibroin composite: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung eines Bioverbundstoffs zur wirksamen Entfernung von Blei(II) aus der Umwelt und demonstriert die Anwendung von Chitosan-Oligosaccharid-Pfropf-Maleinsäureanhydrid/Polyvinylalkohol/Seidenfibroin-Verbundstoffen bei der Schwermetallsanierung (P A, K V, M S, et al., 2017).
Verlinkung
Ersetzt: LX0159-11; LX0159
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf