If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
155810
2-Methyltetrahydrofuran
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Enthält
150-400 ppm BHT as stabilizer
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for general lab use)
Verunreinigungen
≤1.0% water (coulometr.)
≤100 ppm peroxide (as H2O2)
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-136 °C
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MTHF), ein 2-methylsubstituiertes Tetrahydrofuran, ist ein aus Biomasse erhaltenes, umweltfreundliches Lösungsmittel als Alternative zu Tetrahydrofuran (THF), 1,4-Dioxan (Dioxan) und Dichlormethan (DCM) für die meisten industriellen Anwendungen. Seine Polarität und seine Lewis-Basen-Stärke liegen zwischen Tetrahydrofuran (THF) und Diethylether. Es ist eine potenzielle grünere Lösungsmittelalternative für die organische Synthese und weist eine Resistenz gegenüber Reduktion durch Lithium auf, wodurch es ein vielversprechender Kandidat für Elektrolyte in Lithiumakkus ist.
Anwendung
THF in organometallischen Reaktionen
- Reformantsky
- Lithiation
- Hydridreduktion
- Metallkatalysierte Kupplung (Heck, Stile, Suzuki)
Dichlormethan für zweiphasige Reaktionen:
- Alkylierung
- Amidierung
- Nukleophile Substitution
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hergestellt aus erneuerbaren Ressourcen – Furfural aus Nebenprodukten der Agrarindustrie
- Hoher Siedepunkt
- Saubere Phasentrennung zwischen organischer Phase und Wasser
- Verringerte Energie für die Rückgewinnung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Why should you use BioRenewable solvents?
1 answer-
You will contribute to create a sustainable world, significantly lowering environmental impact. Biorenewable solvents also decrease petroleum sources dependency, have higher recovery rates, and/or are safer for handling and disposal.
Helpful?
-
-
What is a BioRenewable solvent?
1 answer-
BioRenewable solvents are sourced from renewable and sustainable biobased materials, such as soy/palm oil, wood waste, hay or corn byproducts, etc. It is important to highlight that our BioRenewable products do not compete with food production.
Helpful?
-
-
Do BioRenewable solvents have a similar quality to petroleum-based solvents?
1 answer-
BioRenewable solvents can have the same or higher purity level compared to traditional solvents. These solvents are free of the many byproducts of petroleum manufacturing, such as benzene, aldehydes, and ethers.