Wichtige Dokumente
85488
2-Methyltetrahydrofuran
analytical standard
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
n20/D 1.406
bp
78-80 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.