Wichtige Dokumente
D65100
Dichlormethan
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
100
200
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Enthält
40-150 ppm amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Verunreinigungen
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
clear
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Organic synthesis
b) Enyne metathesis, widely used catalyst is the Grubbs′s second-generation ruthenium complex
c) Jacobsen-Katsuki epoxidation
d) Boc-deprotection of immobilized Boc-NH2-poly(ethylene glycol)-plasma layers
e) Can react with phosphines or amines in the formation of the corresponding alkylated products
- Adhesive and paint formulation
- Extraction-concentration analysis
- Flash chromatograph
- Electronic industry in printed circuits board
- Production of cellulose triacetate
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tanguay JF, et al.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.