791962
Cyclopentylmethylether
inhibitor-free, anhydrous, ≥99.9%
Synonym(e):
CPME
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.0050% water
water
bp
106 °C/760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
-140 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Cyclopentyl methyl ether (CPME) is an alternative to ether solvents such as THF, diethyl ether, and MTBE with a higher resistance to peroxide formation.
- The more environmentally conservative CPME solvent replaces hazardous solvents in order to achieve sustainability and reduce environmental and operational costs.
- CPME offers considerable potential and advantage as a direct replacement for CH2Cl2 in binary eluents using MeOH as the modifier with MeOH–DMC and i-PrOH–EtOAc.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 3 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).