Fortfahren mit
S6191
Natriumchlorid
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
BioPerformance Certified
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride is suitable reagent for plant cell culture studies and insect cell culture studies. It is the suitable reagent used to prepare alkaline Congo red solution.[1] It may be employed in the basal medium for tobacco cell cultures to investigate the osmotic adjustment of NaCl-adapted and nonadapted cell lines.[2]
Other Notes
Einfacher Vergleich der Spezifikationen für Natriumchlorid Produkte mit der Natriumchlorid Spezifikationstabelle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)